Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Eliminate sample retention with these specially designed pipette tips.
134.00€ - 195.00€
Specifica
Filtrato | Barriera |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Trasparente |
Formato | Rack |
Product Line | ART |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10530492
|
Thermo Scientific™
2139-05 |
ART 10, Filtered, Sterile, Rack | 10 μl | Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point | Sterile & PCR Ready |
134.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10540492
|
Thermo Scientific™
2140-05 |
ART 10 REACH Low retention, Racked, Sterile | 10 μl | Bassa ritenzione, lunghezza estesa, MicroPoint, Extended Length, Micro Point | Sterile & PCR Ready |
195.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10048471
|
Thermo Scientific™
2139F-05 |
ART 10F, Filtered, Sterile, Rack | 10 μL | Low Retention, Micro Point | Sterile & PCR Ready |
151.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10251772
|
Thermo Scientific™
2149P-05 |
ART 20P, Filtered, Sterile, Rack | 20 µl | Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point | Sterile & PCR Ready |
134.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10314042
|
Thermo Scientific™
2065E-05 |
ART 100E, Filtered, Sterile, Rack | 100 µl | Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point |
188.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10333322
|
Thermo Scientific™
2069-05 |
ART 200, Filtered, Sterile, Rack | 200 µl | Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point | Sterile & PCR Ready |
134.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11535454
|
Thermo Scientific™
2279-05 |
ART 1000, Filtered, Sterile, Rack | 1000 µl | Bassa ritenzione, SoftFit, Ergonomic | Sterile & PCR Ready |
157.00€
pezzi 800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descripción
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- Certified RNase, DNase, ATP, and Endotoxin Free
Especificaciones
Barriera | |
Trasparente | |
ART |
Sterile | |
Rack |