Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert, Extended Length Pipette Tips
Obtain accurate and consistent performance with these pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
105.00€ - 123.00€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Formato | Refill |
Green Features | Fewer resources used and less waste |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10492705
|
Thermo Scientific™
2140-05-RI |
10 μl | MicroPoint, lunghezza estesa, inserto ricarica, bassa ritenzione, Extended Length, Low Retention |
119.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10678135
|
Thermo Scientific™
2140-RI |
10 μl | MicroPoint, lunghezza estesa, inserto ricarica, Extended Length |
105.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10328444
|
Thermo Scientific™
2149E-05-RI |
10 μL | Micro Point, Low Retention |
123.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12691290
|
Thermo Scientific™
2179-05-RI |
1000 μl | Low Retention |
119.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10144844
|
Thermo Scientific™
2179-RI |
1000 μl | Inserto ricarica, Extended Length |
105.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Obtain accurate and consistent performance with Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants. The ART inserts are environmentally friendly, providing individually packaged blister tubs that are made out of recycled plastic, designed to be used with the reusable ART hinged racks and creating the ART Reload System. The tips from the reload inserts clip securely into the hinged racks for efficient reloading.
Features
- Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
- Available in MicroPoint,extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifica
Sì | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Fewer resources used and less waste | |
ART |
Sterile | |
Refill | |
Universale | |
Sterile & PCR Ready |