Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipette Tips, Filtered, Low-Retention, in Racks with Lift-off Lids
GREENER_CHOICE
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Racks in Lift-off Lids. For use with Rainin™ LTS pipettes.
150.00€ - 155.00€
Specifica
Filtrato Filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10041201
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2779-05
1000 μL
155.00€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10600663
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2749-05
20 μL
152.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10754533
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2769-05
200 μL
150.00€
pezzi 960
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Low-retention tips maximize sample delivery
Specifica
Specifica
Filtered
Natural
Rack
ART SoftFit L
Sterile
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Rainin LTS LiteTouch