Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette con filtro ART™, foro ampio
I puntali per pipette speciali offrono prestazioni accurate e costanti grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca: Thermo Scientific™ 2079G
92.95 EUR valido fino al 2024-09-27
Usa il codice promo "21650" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.84500kg
Descrizione
I puntali per pipette a foro ampio Thermo Scientific™ ART™ si sigillano in caso di esposizione a potenziali contaminanti intrappolandoli nella barriera e consentono di svolgere applicazioni in modo costante e accurato. I puntali ART sono ideati per agevolare il pipettaggio in numerose applicazioni.
Caratteristiche:
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
- Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
- Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
- Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifica
ART 1000G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack | |
Sì | |
ART 1000G | |
85.4 mm | |
In rack | |
Universale | |
Sterile & PCR Ready |
1000 μl | |
Prodotto sterile | |
3.36 pollici | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Foro ampio per genomica | |
ART |