Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Non-Filtered Pipette Tips in Racks with Lift-off Lid
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
59.15€ - 85.55€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Colore Natural
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack
Stile punta Universal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10498852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3721
20L, Non-Filtered, Sterile, Rack 20 μL Red
85.55€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10366561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3751
200L, Non-Filtered, Sterile, Rack 200 μL Green
85.55€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10692142
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3752
200L, Non-Filtered, Non-sterile, Rack 200 μL Green
62.45€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10162821
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3781
1000L, Non-Filtered, Sterile, Rack 1000 μL Blue
75.25€
pezzi 768
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11945896
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3782
1000L, Non-Filtered, Non-sterile, Rack 1000 μl Blue
59.15€
pezzi 768
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
SoftFit-L tips have thinner walls than conventional tips so they conform more easily to the pipetter barrel, which ensures a better seal and allows the tip to eject with less force.
  • Non-Filtered tips are available in sterile and non-sterile
  • Available racked or in hinged racks
Hinged Racks
  • Covers can be used as hinged or lift-off style
  • Easy, one-hand operation of locking clasp
  • Pipet tip inserts clip securely into racks but are easy to remove
  • Empty rack part numbers allow for easy conversion to Reload System
  • All components are completely recyclable and contain recycling symbols
  • Economical and environmental design reduces waste and saves bench space
Specifica
Specifica
Non-filtered
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Universal
ART SoftFit L
Natural
Rack
Rainin LTS LiteTouch