Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipette Tips, Filtered, Low-Retention, Hinged Rack, PCR Ready
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
148.00€ - 202.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
Formato | Hinged Rack |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11515464
|
Thermo Scientific™
2739-05-HR |
300L, Filtered, Sterile, Hinged Rack | 300 μL | Orange | Sterile & PCR Ready |
148.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11575454
|
Thermo Scientific™
2749-05-HR |
20L, Filtered, Sterile, Hinged Rack | 20 μL | Red | Sterile & PCR Ready |
159.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11595454
|
Thermo Scientific™
2769-05-HR |
200L, Filtered, Sterile, Hinged Rack | 200 μL | Green | Sterile & PCR Ready |
202.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12398462
|
Thermo Scientific™
2779-05-HR |
1000L, Filtered, Sterile, Hinged Rack | 1000 μL | Blue | Sterile & PCR Ready |
149.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12348472
|
Thermo Scientific™
2789-05-HR |
1200L, Filtered, Sterile, Hinged Rack | 1200 μL | Yellow | Sterile & PCR Ready |
149.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Compatible with Rainin™ LTS pipettes. Provide outstanding accuracy and precision, every time.
- Low-retention tips maximize sample delivery
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifica
Filtered | |
Natural | |
Hinged Rack | |
Rainin LTS LiteTouch | |
Sterile & PCR Ready |
Sterile | |
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
ART SoftFit L |