Learn More
Abnova™ ASGR1 Recombinant Protein
Human full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH32130 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 432 |
Peso molecolare | 58.1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16171931
|
Abnova™
H00000432-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16181931
|
Abnova™
H00000432-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Encoded by ASGR1 gene with asialoglycoprotein receptor 1
- Preparation method:in vitro wheat germ expression system
- Molecular weight: 57.75kDa
- Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced glutathione
- pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MTKEYQDLQHLDNEESDHHQLRKGPPPPQPLLQRLCSGPRLLLLSLGLSLLLLVVVCVIGSQNSQLQEELRGLRETFSNFTASTEAQVKGLSTQGGNVGRKMKSLESQLEKQQKDLSEDHSSLLLHVKQFVSDLRSLSCQMAALQGNGSERTCCPVNWVEHERSCYWFSRSGKAWADADNYCRLE
DAHLVVVTSWEEQKFVQHHIGPVNTWMGLHDQNGPWKWVDGTDYETGFKNWRPEQPDDWYGHGLGGGEDCAHFTDDGRWNDDVCQRPYRWVCETELDKASQEPPLL
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH32130 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
58.1 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
HL-1/ASGPR/ASGPR1/CLEC4H1 | |
ASGR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
432 | |
ASGR1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ASGR1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.