Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnaces with Integrated Exhaust Gas Cleaning
The ashing furnace BO is specially designed for processes in which larger sample quantities have to be incinerated.
12875.00€ - 13840.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo C550
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tensione 400 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17347919
Vedere i documenti
Nabertherm™
LB091K1ON1
9 L
12875.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17357919
Vedere i documenti
Nabertherm™
LB241K1ON1
24 L
13840.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Max temp of 600°C for the incineration process
  • Max temp of 1100°C for the subsequent process
  • Three-side heating (both sides and bottom)
  • Ceramic heating plates with embedded heating wire
  • Steel collecting pan protects the bottom insulation
  • Spring-assisted closing of the furnace door (flap door) with mechanical locking against unintentional opening
  • Thermal/catalytic post combustion, integrated in the exhaust channel, up to 600°C in function
  • Temperature control of post combustion can be set up to 850°C
  • Monitored exhaust air
  • Inlet-air preheated through the bottom heating plate
  • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature as temperature limiter to protect the oven and load
Specifica
Specifica
C550
1100°C
400 V