Learn More
Fisherbrand™ Grade 14 Ashless Slowly Filtering Quantitative Filter Paper
Utilizzabili per precipitati fini quali biossido di piombo, fluoruro di calcio.
5.50€ - 37.10€
Specifica
Descrizione | Ash Content: 0.007% |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | 3 to 5 μm |
Dimensione del poro | 3 to 5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11744203
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disc |
8.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11778963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11710145
|
Fisherbrand™
|
45 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11797983
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11714203
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11738963
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11724203
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11748963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11724213
|
Fisherbrand™
|
240 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Peso di 73 g/m2
- Spessore di 0.16 mm
- Dimensione dei pori da 5 a 13 μm
- Velocità di filtrazione di 88 sec
- Resistenza alla rottura di 1.95 kg/cm2
- Disponibilità di numerosi formati
Specifica
Ash Content: 0.007% | |
Cotton Linters | |
3 to 5 μm | |
100/Pk. | |
Ashless Quantitative Filter Paper |
Disc | |
3 to 5 μm | |
100 sec. | |
0.15 mm |