missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys

For cellular and molecular biology applications

46.71€ - 72.66€

Specifica

Metodo di purificazione HPLC
Nome comune Flag PeptideÖ Sigma-Aldrich
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecolare 1013.00
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15488459
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66909.!D
0.5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15498459
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
1 mg
72.66€
1mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica

Specifica

HPLC
-30°C to -10°C
1013.00
RUO - research use only
Flag PeptideÖ Sigma-Aldrich
Lyophilized Powder
Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys
DYKDDDDK Peptide
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

RUO – Research Use Only