Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Clear Glass Narrow Neck Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione chiusura:
GL 22
Descrizione
- Narrow neck
- Black screw cap
- Available in a wide range of capacities from 30 mL to 1000 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Materiale | Glass |
Bocca | Narrow |
Product Type | Storage Bottle |
Dimensione chiusura | GL 22 |
Tipo di chiusura | Screw Cap |