Learn More
ASTM™ D6584 Triolein solution, Honeywell Fluka™
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard, reference material
Marca:  Honeywell Fluka R1383-2ML
Codice prodotto. 15949701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
122-32-7, 110-86-1
2 mL
0.98 g/cm3
20°C
Liquid
Glass Bottle
Analytical Standard
115°C
Biofuels