Learn More
Astragaloside I, MedChemExpress
MedChemExpress Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.
Marca: Medchem Express HY-N0432
Descrizione
Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.Specifica
Astragaloside I | |
White | |
C45H72O16 | |
Astrasieversianin IV Cyclosieversioside B | |
O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1 | |
869.04 | |
Research |
84680-75-1 | |
Research | |
5 mg | |
DMSO : 50 mg/mL (57.53 mM; Need ultrasonic) | |
869.04 | |
98.0% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only