Learn More
Astragaloside IV, MedChemExpress
MedChemExpress Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
91.80€ - 363.15€
Specifica
CAS | 84687-43-4 |
---|---|
Formula molecolare | C41H68O14 |
Molecular Weight (g/mol) | 784.97 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16478978
|
Medchem Express
HY-N0431 |
10 mg |
91.80€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16444837
|
Medchem Express
HY-N0431 |
50 mg |
222.75€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16479076
|
Medchem Express
HY-N0431 |
100 mg |
363.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.Specifica
84687-43-4 | |
C41H68O14 | |
784.97 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.