Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09227201
Codice prodotto. 12924091
  • 40.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with ATAS Optic instruments
Specifica
Specifica
1 Ea.
Split/Splitless Focusliner Inlet Liner
5 mm
81 mm
3 mm