Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza in policarbonato modello Atom
Click to view available options
Modello:
ATOAPSI (Ventilated)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (Sealed)
ATOFAPSI (Breathable Foam)
Descrizione
- Frame material: blue thermoplastic rubber
- Lens material: clear polycarbonate
- Lense coating: Platinum™ anti-fog / anti-scratch coating
Specifica
Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
Lens Tint | Lente incolore |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Colore telaio | Blue |
Modello | ATOAPSI (Ventilated) |
Peso (sistema metrico) | 71 g |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Materiale del telaio | Gomma termoplastica |