Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Pipet Duran
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
100 mL
Descrizione
- Kipp dispensers
- Dispenser head with bottle (1 L)
- Ground joint connection: NS 29/32
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |