Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Codice prodotto. p-200104499
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2mg
5mg
Codice prodotto. 16492409
Marca: MedChemExpress HYD0183
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.
Specifica
Quantità 1 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
CAS 1800401-93-7
Peso molecolare 945.85 g/mol
Solubilità H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Bersaglio HBV
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.