Learn More
Liquido per focalizzazione Attune™ (1 X)
Liquido per focalizzazione Attune™ (1 X)
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Focusing Fluid |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Attune™ Acoustic Focusing Cytometer |
Linea di prodotti | Attune™ |
Descrizione
Attune™ Focusing Fluid è una soluzione tampone ottimizzata nel citometro di focalizzazione acustica Attune™ per la focalizzazione e il trasporto di particelle nel sistema di liquidi.Sistema sempre pulito
Attune™ Focusing Fluid è un reagente di supporto sterile, con tampone e privo di azide che contiene un tensioattivo che aiuta a pulire le linee fluidiche del citometro di focalizzazione acustica Attune™. Attune™ Focusing Fluid è stato progettato per ridurre la formazione di bolle e impedire l'accumulo di materiale cellulare nella cellula di flusso per garantire un minore rischio di ostruzione dello strumento.
Pratico
Il liquido per focalizzazione 1X pronto all'uso è stato progettato per eliminare la necessità di diluizione prima dell'uso e consentire l'accesso a un sistema di acqua purificato. La pratica confezione da 10 l fornisce la quantità sufficiente di liquido per focalizzazione per almeno 10 giorni (il consumo medio di liquido per focalizzazione al giorno è inferiore a 1 l) e un rubinetto per riempire più facilmente i serbatoi di liquidi interni.
Massima qualità
Attune™ Focusing Fluid è preparato, filtrato e confezionato in un ambiente sterile per garantire la massima qualità. Ogni lotto è tracciabile tramite il relativo numero ed è stato convalidato per l'uso sul citometro di focalizzazione acustica Attune™.
Specifica
Focusing Fluid | |
Attune™ Acoustic Focusing Cytometer | |
Attune™ |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.