Learn More
3M™ Aura™ Respiratore per polveri 9300+
Il respiratore monouso 3M Aura 9300+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione.
Marca: 3M™ 7100258912
16.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Confezionati singolarmente
- Design ingegnoso a 3 lembi
- Lembo nasale sagomato
- Lembo superiore goffrato
- Linguetta del mento innovativo
Specifica
4 | |
EN 149 | |
Flat-fold | |
FFP1 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
No | |
Yes | |
9310+ | |
Sculpted | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
Non-sterile | |
Colour-coded Headband, Yellow |
European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles | |
White | |
Single-use | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Cup | |
3-panel | |
No |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30