Learn More
3M™ Aura™ Respiratore per polveri 9300+
Il respiratore monouso 3M Aura 9300+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione.
Marca:  3M™ 7100258910
33.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17688516
  • 52.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Confezionati singolarmente
  • Design ingegnoso a 3 lembi
  • Lembo nasale sagomato
  • Lembo superiore goffrato
  • Linguetta del mento innovativo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10
EN 149
Flat-fold
FFP2
General Purpose Particulate Respirator
No
Yes
9320+
Sculpted
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Non-sterile
Colour-coded Headband, Blue
European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles
White
Single-use
Polypropylene
One Size
Polypropylene
Polyisoprene
Aluminum, Polyurethene
Individually Packaged
Cup
3-panel