Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Assigned Protection Factor (APF):
4
10
20
Modello:
9310
9312
9320
9322+ P2 valved
9330
9330+ P3
9332+ P3 valved
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Respiratore 9322
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 120
pezzi 20
pezzi 240
pezzi 330
pezzi 440
pezzi 5
Descrizione
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
- Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
- Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
- Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
- Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
- Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
- Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
- Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
- Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
- Small pack size of 5. Larger pack size available
- Livello massimo di utilizzo: Fino a 12 TLV
Specifica
Specifica
| Assigned Protection Factor (APF) | 10 |
| Certificazione/Conformità | CE Approved to EN 149:2001A1:2009 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifications (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Colore | White |
| Design Type | Flat-fold |
| Monouso | Limited-use |
| Tipo di filtro | FFP2 |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Vedi altri risultati |