Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Marca: 3M™ 7100231525
1266.22 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
- Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
- Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
- Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
- Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Specifica
20 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
White | |
Single-use | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Yes | |
9330+ P3 | |
Sculpted | |
440/Pk. | |
Cup | |
3-panel | |
No |
CE Approved to EN 149:2001A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
No | |
Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
Non-sterile | |
Colour-coded Headband, Red |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now