Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
17.00€ - 2910.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Colore Bianco
Design Type Flat-fold
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro With Exhalation Valve Assigned Protection Factor (APF) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro With Exhalation Valve Assigned Protection Factor (APF) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11717574
Vedere i documenti
3M™
7000088725
FFP1 No 4 9310 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10583051
Vedere i documenti
3M™
7000088723
FFP2 No 10 9320 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10116544
Vedere i documenti
3M™
7000088722
FFP2 Sì 10 Respiratore 9322 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17237620
Vedere i documenti
3M™
7000088724
FFP1 Sì 4 9312 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12672545
Vedere i documenti
3M™
7000088724
FFP1 Sì 4 9312 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17257620
Vedere i documenti
3M™
7000088812
FFP3 No 20 9330 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12602555
Vedere i documenti
3M™
7000088812
FFP3 No 20 9330 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11777574
Vedere i documenti
3M™
7000062381
FFP1 Sì 4 PF9312 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11787574
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000062383
FFP2 No 10 PF9320
17.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11797574
Vedere i documenti
3M™
7000062382
FFP2 Sì 10 PF9322 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11707584
Vedere i documenti
3M™
7000062384
FFP3 Sì 20 PF9332 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16523771
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000089312
FFP3 Sì 20 9332+ P3 valved
2575.00€
pezzi 330
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16684912
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000088730
FFP2 Sì 10 9322+ P2 valved
1390.00€
pezzi 330
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16674902
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7100231525
FFP3 No 20 9330+ P3
2910.00€
pezzi 440
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
  • Design esclusivo a tre pannelli per maggiore comfort e facilità di comunicazione
  • La morbida rete di rivestimento del pannello interno assicura un comfort maggiore
  • La valvola del flusso di raffreddamento in posizione centrale riduce la produzione di calore interno rendendo la respirazione agevole e fresca
  • Le fasce a tensione calibrata offrono una pressione uniforme
  • Leggeri e pieghevoli
  • Confezionati singolarmente per evitare contaminazioni durante lo stoccaggio
Specifica
Specifica
EN 149:2001 + A1:2009
Bianco
Polypropylene
Polypropylene
Polyisoprene
Inciso
Polveri e nebbie reperibili in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altre situazioni lavorative
3-panel
EN 149:2001 + A1:2009
Flat-fold
One Size
Sì
Aluminum, Polyurethene
Individually Packaged
Non-sterile
No
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years From Date of Manufacture
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado