Learn More
3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato
Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.
Marca: 3M™ 7100138357
246.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- La nuova valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort. (rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
- Il filtro 3M Advanced Electret Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli elastici intrecciati sono colorati (blu per la protezione FFP2) per un'identificazione rapida e semplice
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie FFP2 (NPF 12) in ambienti di lavoro pericolosi
- Disponibile in confezioni standard (20 per ogni confezione) o piccole (5 per ogni confezione)
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
20 | |
CE Approved | |
Red | |
Single-use | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
FFP3 | |
9332+Gen3-SP |
EN 149 | |
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Yes | |
Flat-fold |