Learn More
Proteintech™ AuthentiKine™ Human IFN-gamma ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous IFN-gamma
Marca: Proteintech™ KE00146-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recognizes human IFN-gamma
- IFNG is a soluble cytokine that is the only member of type II class of interferons
- Associated with antiviral, immunoregulatory and anti-tumor properties
- Potent activator of macrophages
Process:
- Antibody specific for IFN-gamma pre-coated onto microwells
- IFN-gamma protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody specific for IFN-gamma is added to detect captured IFN-gamma protein
- For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correct wavelength set at 630 nm
Specifica
BC070256 | |
0.4 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
7.8 to 500 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
3458 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P01579 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Human LGALS3BP ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine