Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
These self-sealing breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
815.00€ - 4240.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | COC |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17766909
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0306HH |
15.1 oz. | 0.44 L | 6 in. | 3 in. |
1535.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17756909
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS02095HH |
16 oz. | 0.47 L | 9.5 in. | 2 in. |
1760.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17786909
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS03508HH |
23.5 oz. | 0.69 L | 8 in. | 3.5 in. |
855.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17776909
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0308HH |
20.2 oz. | 0.6 L | 8 in. | 3 in. |
815.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17716919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0510HH |
41 oz. | 1.42 L | 10 in. | 5 in. |
1090.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17726919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0608HH |
41 oz. | 1.42 L | 8 in. | 6 in. |
1060.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17796909
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0415HH |
50.4 oz. | 1.49 L | 15 in. | 4 in. |
1480.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17706919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0422HH |
66 oz. | 1.95 L | 22 in. | 4 in. |
1480.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17736919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0612HH |
67 oz. | 1.98 L | 12 in. | 6 in. |
1480.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17786919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0810HH |
67.2 oz. | 1.99 L | 10 in. | 8 in. |
1555.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17776919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0713HH |
76.4 oz. | 2.26 L | 13 in. | 7 in. |
1555.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17796919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0815HH |
100.8 oz. | 2.98 L | 15 in. | 8 in. |
1770.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17726929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1012HH |
100.8 oz. | 2.98 L | 11 in. | 10 in. |
2090.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17706929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0818HH |
121 oz. | 3.56 L | 18 in. | 8 in. |
2260.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17746929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1214HH |
141 oz. | 4.2 L | 14 in. | 12 in. |
2330.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17746919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0628HH |
141 oz. | 4.2 L | 28 in. | 6 in. |
2330.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17756919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0632HH |
161.3 oz. | 4.8 L | 32 in. | 6 in. |
3415.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17736929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1020HH |
168 oz. | 4.97 L | 20 in. | 10 in. |
2460.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17756929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1217HH |
169.3 oz. | 5 L | 17 in. | 12 in. |
2510.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17766919
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0635HH |
176.4 oz. | 5.2 L | 35 in. | 6 in. |
3565.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17716929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS0834HH |
228.5 oz. | 6.76 L | 34 in. | 8 in. |
3650.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17786929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1617HH |
228.5 oz. | 6.76 L | 17 in. | 16 in. |
3415.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17776929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1520HH |
252 oz. | 7.45 L | 20 in. | 15 in. |
3465.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17766929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1424HH |
278.9 oz. | 8.25 L | 24 in. | 14 in. |
3985.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17726939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1822HH |
332.6 oz. | 9.8 L | 22 in. | 18 in. |
4180.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17796929
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1626HH |
349 oz. | 10.3 L | 26 in. | 16 in. |
4240.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17706939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1632HH |
430 oz. | 12.7 L | 32 in. | 16 in. |
2690.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17716939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS1635HH |
470.4 oz. | 13.9 L | 35 in. | 16 in. |
3020.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17736939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS2426HH |
524.2 oz. | 15.5 L | 26 in. | 24 in. |
2845.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17746939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS2430HH |
605 oz. | 17.9 L | 30 in. | 24 in. |
2955.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17756939
|
Keystone Cleanroom Products™
BBMGTVKSS2435HH |
706 oz. | 20.9 L | 35 in. | 24 in. |
3160.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Specifica
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
203 μm | |
Steam, EtO, Gamma Irradiation, VHP |
COC | |
White | |
Isolator | |
Non-sterile | |
Yes | |
8 mil |