Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marca:  Fisherbrand™ 01828C
Codice prodotto. 18518066
  • 143.00€ / pezzi 200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Printed style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Specifica
OSHA, 29 CFR1910.1030
7 to 10 gal.
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
48 cm
Printed in English and Spanish
23 in.
Polypropylene
Elastic
Red
58 cm
Autoclavable
19 in.
2 mil
140°C