Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
31.40€ - 289.00€
Specifica
Product Type | Autoclave Bags |
---|---|
Content And Storage | Room Temperature |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Clear with Blue Print |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Lunghezza (sistema metrico) | Confezione esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Lunghezza (sistema metrico) | Confezione esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15702135
|
Microspec™
G1 |
1500 | 302 mm | EcoPak | |||||
15712135
|
Microspec™
G5 |
200 | 302 mm | Bag | |||||
15722135
|
Microspec™
H1 |
1500 | 632 mm | EcoPak | |||||
15732135
|
Microspec™
H5 |
200 | 632 mm | EcoPak | |||||
15742135
|
Microspec™
I1 |
1200 | 633 mm | EcoPak | |||||
15752135
|
Microspec™
I5 |
200 | 633 mm | Bag | |||||
Descrizione
- Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
- Constructed of thick polypropylene
- Allows for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
Specifica
Autoclave Bags | |
Autoclavable | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Polypropylene |
Room Temperature | |
Clear with Blue Print | |
Polypropylene | |
50 μm | |
2 mil |