Learn More
BRAND™ Dispenser, tilt measure without bottle
Tilt dispenser is best suited for dispensing suspensions.
Marca: BRAND™ 43055
65.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Descrizione
- Dispenser head
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Inscriptions in green enamel
- Particularly well-suited for dispensing suspensions
Specifica
Borosilicate Glass 3.3 | |
Without bottle | |
5 mL |