Learn More
BRAND™ Dispenser, tilt measure without bottle
Tilt dispenser is best suited for dispensing suspensions.
Marca:  BRAND™ 43066
72.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 10787444
  • 82.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Inscriptions in green enamel
  • The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions
  • Specifica
    Specifica
    Borosilicate Glass
    Without bottle
    20 mL