Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with MP20 and MP200 Dispense Heads
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
459.00€ - 879.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11781263
|
Thermo Scientific™
915-021 |
20 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
879.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11771263
|
Thermo Scientific™
915-261 |
20 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
514.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11781223
|
Thermo Scientific™
915-262 |
20 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
459.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11741253
|
Thermo Scientific™
917-021 |
130 µl | Sí | Sí | Sterile & PCR Ready |
878.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11751253
|
Thermo Scientific™
917-261 |
200 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
514.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11791223
|
Thermo Scientific™
917-262 |
200 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
459.00€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:- Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Specifica
Clear | |
Rack | |
Extended Length |