Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for BioTek™ Pipetting Systems
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
430.92€ - 759.00€
Specifica
Colore Clear
Formato Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioTek Pipetting System
Product Line BioTek
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Sterilità Filtrato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Sterilità Filtrato Prezzo Quantità e disponibilità  
15243059
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
986-021
150 μL Clear Sterile Filtered
759.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 15-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12358592
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
984-261
50 μL Clear Sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16466949
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
984-262
50 μL Clear Non-sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16476949
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
985-021
80 μL Clear Sterile Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16486949
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
985-261
100 μL Clear Sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16496949
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
985-262
100 μL Clear Non-sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16456949
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
984-021
50 μL Clear Sterile Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
12716027
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
986-261
200 μL Clear Sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16406959
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
986-262
200 μL Clear Non-sterile Non-Filtered Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: BioTek Precision and Precision XS.
Features:
  • Available as sterile and filtered.
  • Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
  • Low percentage coefficient of variation (%CV).
Specifica
Specifica
Clear
Rack
BioTek Pipetting System
BioTek