Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Caliper™ Zymark™ Liquid Handling Workstations
Increase pipetting performance with these automation tips, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure accuracy and consistency.
380.00€ - 703.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Formato | Rack |
Stile punta | Automation |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
Product Line | Caliper Zymark |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16406949
|
Thermo Scientific™
920-021 |
50 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
703.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16416949
|
Thermo Scientific™
920-261 |
50 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
405.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16426949
|
Thermo Scientific™
920-262 |
50 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
380.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11750095
|
Thermo Scientific™
921-021 |
80 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
702.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11860421
|
Thermo Scientific™
921-262 |
100 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
380.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11760095
|
Thermo Scientific™
923-021 |
150 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
703.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16436949
|
Thermo Scientific™
923-261 |
200 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
405.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11806081
|
Thermo Scientific™
923-262 |
200 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
380.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Caliper™ Zymark™ Liquid Handling Workstations, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr and SciClone.
Features:- Available as sterile and filtered.
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
- Low percentage coefficient of variation (%CV).
Specifica
Clear | |
Automation | |
Caliper Zymark |
Rack | |
Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |