Learn More
Axygen™ Automation Tips for PerkinElmer™, 384-Well
Ideal for Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ and Evolution P3. Axygen™ Automation Tips for PerkinElmer™, 384-Well are racks of non-filtered, 30μL robotic pipette tips. Constructed of clear polypropyle to stringent specifications. Available in sterile and non-sterile options.
346.31€ - 4000.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 30 μL |
---|---|
Colore | Clear |
Formato | Rack |
Imballaggio | SBS Rack |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Filtrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Filtrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11310235
|
Axygen™
PK-50-R |
Sterile | Non-filtered | ||||||
12742906
|
Axygen™
PK-384-R-S |
Sterile | Non-filtered |
4000.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12732906
|
Axygen™
PK-384-R |
Non-sterile | Non-filtered |
3915.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11300235
|
Axygen™
PK-384-R |
Non-sterile | Non-filtered | ||||||
Descrizione
- Tip format: 96 tip and 384 tip
- Tip volume range: 20 μL to 235 μL
- Tip material: Clear or black polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: MDT-96 P50, MDT-384-30 μL
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Order Info
Rack: 384 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Compliance
Axygen products are manufactured in a clean, controlled state of the art facility and certified RNase-, DNase- and endotoxin-safe
Specifica
30 μL | |
Clear | |
Rack | |
SBS Rack |