Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Workstations
Increase pipetting performance with these automation tips, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure accuracy and consistency.
132.00€ - 667.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10798302
|
Thermo Scientific™
|
250 μL | Filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Sterile & PCR Ready |
222.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10757922
|
Thermo Scientific™
951-021 |
250 μL | Filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Sterile & PCR Ready |
179.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10063411
|
Thermo Scientific™
951-253 |
300 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | Sterile |
667.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10274661
|
Thermo Scientific™
951-261 |
300 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Sterile |
142.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10081001
|
Thermo Scientific™
951-262 |
300 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Certified Quality |
132.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10264711
|
Thermo Scientific™
953-021 |
1000 μL | Filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Sterile & PCR Ready |
179.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10071541
|
Thermo Scientific™
953-253 |
1100 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | Sterile |
667.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10386691
|
Thermo Scientific™
953-261 |
1100 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Sterile |
142.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10284661
|
Thermo Scientific™
953-262 |
1100 μL | Non-filtered | 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case | Certified Quality |
159.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Qiagen Rosys, Colibri and BioRobot 3000/8000/9600/9604.
Features:- Available as sterile and filtered.
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
- Low percentage coefficient of variation (%CV).
Warranty:: A five (5)-year shelf life from the date of manufacture is recommended.