Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms with Te-MO 96 Multichannel Arm
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
474.00€ - 754.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11897313
|
Thermo Scientific™
906-021 |
50 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
754.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10078172
|
Thermo Scientific™
906-261 |
50 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
487.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10325104
|
Thermo Scientific™
906-262 |
50 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
475.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11807323
|
Thermo Scientific™
907-021 |
80 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
754.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10101804
|
Thermo Scientific™
907-261 |
100 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
487.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10654844
|
Thermo Scientific™
907-262 |
100 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
474.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11815953
|
Thermo Scientific™
908-021 |
150 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
754.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10753675
|
Thermo Scientific™
908-261 |
200 µl | Non-Filtered | Sí | Sterile |
487.00€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10373653
|
Thermo Scientific™
908-262 |
200 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
474.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Tecan Te-MO, Aquarius and Freedom EVO with Te-MO 96 head.
Features:- Available as sterile and filtered.
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
- Low percentage coefficient of variation (%CV).
Specifica
Clear | |
Rack | |
Tecan |