Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/ Caliper™ Zephyr™/ Puntali per sistemi robotici Biotek™
Prestazioni e qualità costanti. I puntali per automazione Axygen™ per Tecan™, Zymark™, Biotek™ e Dynamic Devices sono realizzati in polipropilene trasparente in rack da 96 pozzetti. Opzioni disponibili: sterili/non sterili, non filtrati/filtrati, con foro ampio e con etichetta sul fondo; volumi da 50 a 200 μl.
100.73€ - 895.69€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | Apirogeno, usato per conformarsi a specifiche stringenti in processi di controllo rigorosi |
Formato | Rack |
Imballaggio | SBS Rack |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11346284
|
Axygen™
EV-50-R |
Non sterile | 50 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round | N/A | |||
10059499
|
Axygen™
EV-50-R |
Non sterile | 50 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round |
626.63€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12736689
|
Axygen™
EVF-180-R-S |
Sterile | 200 μl | Filtered | Con filtro, Round |
733.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11376284
|
Axygen™
EVF-180-R-S |
Sterile | 200 μl | Filtered | Con filtro, Round | N/A | |||
11356284
|
Axygen™
EV-50-R-S |
Sterile | 50 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round | N/A | |||
12746689
|
Axygen™
EVF-205-WB-R-S |
Sterile | 205 μL | Filtered | Automation, Wide Bore |
895.69€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12756689
|
Axygen™
EVF-50-R-S |
Sterile | 50 μl | Filtered | Con filtro, Round |
715.86€
pezzi 4800 |
|
||
11386284
|
Axygen™
EVF-50-R-S |
Sterile | 50 μl | Filtered | Con filtro, Round | N/A | |||
11366284
|
Axygen™
EVF-100-R-S |
Sterile | 100 μl | Filtered | Con filtro, Round | N/A | |||
12752836
|
Axygen™
EV-200-R-S |
Sterile | 200 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round |
645.46€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11336284
|
Axygen™
EV-200-R-S |
Sterile | 200 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round | N/A | |||
10535950
|
Axygen™
EV-200-R |
Non sterile | 200 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round |
626.63€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11326284
|
Axygen™
EV-200-R |
Non sterile | 200 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round | N/A | |||
10810501
|
Axygen™
EV-100-R |
Non sterile | 100 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round |
611.70€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11306284
|
Axygen™
EV-100-R |
Non sterile | 100 μl | Non-filtered | Senza filtro, Round | N/A | |||
Descrizione
- Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
- Compatible with the following:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
- Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
Specifica
Trasparente | |
Apirogeno, usato per conformarsi a specifiche stringenti in processi di controllo rigorosi | |
SBS Rack | |
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius; Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ e Zephyr™; Biotek™ Precision™ e Precision XS; Dynamic Devices Oasis LM, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM |
DNase, Rnase Free | |
Rack | |
50 Racks/Cs. |