Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per automazione per sistema di pipettaggio automatico Eppendorf™ epMotion™, 50, con filtro, sterili
Increase pipetting performance with these automation tips. Each pipette tip undergoes a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency and accuracy achieved by superior tip straightness and a low coefficient of variation.
483.00€ - 1090.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Formato | Rack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf epMotion |
Product Line | Eppendorf epMotion |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13326048
|
Thermo Scientific™
965-021 |
50 μl | Sì | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1035.00€
pezzi 3840 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15227626
|
Thermo Scientific™
965-262 |
50 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
496.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15237626
|
Thermo Scientific™
966-021 |
300 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1090.00€
pezzi 3840 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15257626
|
Thermo Scientific™
966-261 |
300 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
567.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15267626
|
Thermo Scientific™
966-262 |
300 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
496.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13306068
|
Thermo Scientific™
967-021 |
1000 μL | Filtered | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1080.00€
pezzi 3840 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13346068
|
Thermo Scientific™
967-261 |
1000 μL | Non-Filtered | Sterile | Sterile |
562.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13356068
|
Thermo Scientific™
967-262 |
1000 μL | Non-Filtered | Non-sterile | Certified Quality |
483.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Thermo Scientific™ Automation Tips for the Eppendorf™ epMotion™ Automated Pipetting System are available in non-sterile, sterile and sterile filtered tips. Each pipet tip undergoes a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency, thus providing accurate and precise performance achieved by superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created and the sterile pipette tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
Features:- Available as sterile and filtered.
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
- Low percentage coefficient of variation (%CV).
Warranty:A five (5)-year shelf life from the date of manufacture is recommended.
Specifica
Clear | |
Rack | |
Eppendorf epMotion | |
Eppendorf epMotion |