Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
Marca: SGE™ 002800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature
- Operazioni più uniformi
- Siringhe con codice colore in funzione del volume
- Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Non a tenuta di gas | |
0.47 mm | |
42 mm | |
10F-AG-0.47C | |
42 mm | |
Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
Misura 26 | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
10 μl | |
Puntale conico | |
Ago fisso |