Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle
Codice prodotto. p-6827060
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
10 μL
50 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26 G
26 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10137070
Marca: SGE™ 000400
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Autosampler Syringe
Modello 0.5BR-AG-0.47C
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683, and 6850 ALS
Tipo di collegamento Removable