Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
68.70€ - 1735.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15258453
|
Trajan Scientific and Medical™
002816 |
Fixed Needle | 10 μL | 23 G | 0.63 mm |
1735.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10390371
|
Trajan Scientific and Medical™
001800 |
Fixed Needle | 5 μL | 26 G | 0.47 mm |
87.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10063622
|
Trajan Scientific and Medical™
002826 |
Fixed Needle with GT Plunger | 10 μL | 23 and 26 G | 0.63, 0.47 mm |
84.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15248453
|
Trajan Scientific and Medical™
002811 |
Fixed Needle | 10 μL | 23 G | 0.63 mm |
68.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Agilent Syringe |