Learn More
Cytiva Colonne illustra™ AutoSeq G-50
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 colonne
250 colonne
50 Columns
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 50
Descrizione
- Columns are prepacked with Sephadex G-50 DNA Grade F and pre-equilibrated in double-distilled water with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide added as a preservative
- Columns that are ready to use enable sample application to collection of purified product in less than 4 min.
- Can be used to clean up reactions prepared with the BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit from Applied Biosystems
- Typical sample volume 12 to 25 μl
- Suitable for purification of DNA greater than 20 bases in length
- Optimized for automated fluorescent sequencing
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Rimozione rapida di terminatori di colorante fluorescente non incorporato da reazioni di sequenziamento ciclico prima del sequenziamento automatizzato |
| Product Type | Colonna |
| Quantità | 1000 colonne |