Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17807398 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17807398
Marca: BINDER™ 90100374
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
  • Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
  • Reinforced fan with adjustable speed
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
  • Failsafe function
  • Computer interface: Ethernet
Specifica
Tipo di unità di controllo MB2
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 741 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display Touchscreen
Include 2 Chrome-plated Racks
Carico ripiano max 315 kg
Modello M720-400V
N. di ripiani 2 (Standard)/16 (Max.)
Controllo della temperatura Digital
Uniformità termica 2 K
Dimensioni interne (L x P x A) 565 x 1000 x 1300 mm
Dimensioni (L x P x A) 816 x 1165 x 1589 mm
Requisiti elettrici 50/60 Hz, 400 V
Tensione 400 V
Tecnologia a convezione APT.line™ Technology
N. di sportelli 2