Learn More
Avermectin B1, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Avermectin B1 (Abamectin) is a mixture of two similar segments of avermectin. Avermectin B1 is an orally anti-infection agent, which can be used in the research of parasitic worms, insect pests, agriculture and animal husbandry. Avermectin B1 can also induce the production of ROS and induces cytotoxicity, apoptosis and autophagy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Avermectin B1 |
| CAS | 71751-41-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C95H142O28 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Abamectin Avermectin B1a-Avermectin B1b mixt. |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 247 mg/mL (142.60 mM) |
| SMILES | C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1.C[C@H]8C=C[C@@]9(O[C@@]%10([H])C[C@]([H])(OC([C@@]%11([H])[C@@](/C(CO%12)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]%13([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]%14([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C%14)[C@H](C)O%13)/C(C)=C/C%10)(O)[C@@]%12([H])[C@H](O)C(C)=C%11)=O)C9)O[C@@H]8C(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 1732.13 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.