Learn More
Carbolite™ AX Drying Oven
Bench-top sized laboratory oven. Carbolite™ AX Drying Oven is equipped with the R38 digital PID temperature controller.
2820.00€
Specifica
Certificazione/Conformità BS EN 61010-2-010:2003
Tipo Drying Oven
Display Digital
Isolamento Low thermal mass insulation
Materiale Acciaio inox
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12029802
Vedere i documenti
Carbolite™
AX030-230SN+&02-R38
28 L
2820.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 250°C maximum operating temperature
  • 30, or 60L chamber volumes
  • Equipped with the R38 digital PID temperature controller
  • Fan convection for rapid heating and excellent uniformity
  • Chemically resistant stainless steel liner
  • Two adjustable nickel-chrome plated wire shelves
  • Lever latch door and airtight silicone seal
  • Compliant with safety standard BS EN 61010-2-010:2003
  • Options available (specify at time of order)
    • Over-temperature protection (recommended to protect valuable contents and for unattended operation)
    • Digital countdown timer to switch oven off
    • Additional sets of shelves and runners
    • Lockable door
    • Low voltage options for use below 220 V
    • Routine spares kit
Specifica
Specifica
BS EN 61010-2-010:2003
Digital
Acciaio inox
Drying Oven
Low thermal mass insulation
±5°C