Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
GREENER_CHOICE
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Marca:  Axygen™ T-300
23.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12136880
  • 28.22€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
  • Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
  • Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
  • Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
  • Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
  • Filtri apirogeni, in polietilene trasparente privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
  • Puntali sterilizzati o non sterilizzati, in formato extra lungo o con opzioni Maxymum Recovery™:
    • Tecnologia Maxymum Recovery per una bassissima ritenzione e una resa elevata
    • Puntale con barriera aerosol per microvolumi disponibile per il tipo di puntale Maxymum Recovery
Order Info
  • In stock non filtrati: 1000 puntali/confezione, 240 confezioni/contenitore, in stock filtrati: 1000 puntali/confezione, 10 confezioni/contenitore
  • In rack: 96 puntali/rack, 10 rack/confezione, 5 confezioni/contenitore
  • Rack impilati: 96 puntali/rack, 5 rack/pila, ,10 pile/contenitore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 0.5 a 10 μl
Trasparente
DNase, Rnase Free
Microvolumi
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2
Non sterile
Esenti da RNasi, DNasi
Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti)
Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate
1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
Polipropilene
Titolo del prodotto
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl > Bulk; Standard; 0.5-10 μL