Learn More
Axygen™ Puntali ultra-micro Axygen™ da 20 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 960
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Order Info
- Bulk: 1000 tips/pack, 20 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 20 μl |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con maggiore precisione e accuratezza |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Ultramicro |
| Imballaggio | 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Eppendorf |
| Materiale | Polipropilene |