Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Colore:
Blu
Blue
Trasparente
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
- In formato in stock o in rack
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 100 a 1000 μl |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Sì |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Universale, Universal |
| Imballaggio | Tripled bagged |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Materiale | Polipropilene |