Learn More
Axygen™ 12-Strip PCR Tubes
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Thin Wall 12-Strip PCR Tube Only
Thin Wall 12-Strip PCR Tube and Flat Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 80
pezzi 800
Descrizione
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 12 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Non-pyrogenic
- Non-sterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 800 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal Cyclers |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Forza max | 4000 x g |
| Vedi altri risultati |